Molybdän, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Lieferant: Thermo Scientific
40908.FLEA 73.7 EUR
40908.FL 40908.HB 40908.GT
Molybdän, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molybdenum
Filtration, electrodes
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317