Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10030.A1EA 424 EUR
10030.A1 10030.06 10030.18 10030.30
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Molybdenum
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 5560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III