Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10794.FIEA 349 EUR
10794.FI 10794.GH
Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Formel: Hf
Molecular Weight: 178,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4