Hafnium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Schwamm 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00674.A1EA 0 EUR
00674.A1
Hafnium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Schwamm 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Hafnium
Formel: Hf
Molecular Weight: 178,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
ADR: 4.2,II