Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Lieferant: Thermo Scientific
45118.KFEA 295 EUR
45118.KF
Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Scandium
Formel: Sc
Molecular Weight: 44,96 g/mol
Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1541 °C
Dichte: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537