Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
unter Argon abgefüllt
39996.04EA 410 EUR
39996.04
Scandium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Scandium
Formel: Sc
Molecular Weight: 44,96 g/mol
Siedepunkt: 2730 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1541 °C
Dichte: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08537