Quecksilber, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04404.1000EA 1660 EUR
1.04404.1000 1.04404.0250
Quecksilber, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Mercury
Formel: Hg
Molecular Weight: 200,59 g/mol
Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05925