Quecksilber ≥99,999% (Metall-Basis) ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00522.TCEA 75.5 EUR
00522.TC 00522.TD 00522.XA 00522.XB
Quecksilber ≥99,999% (Metall-Basis) ACS
Mercury
Formel: Hg
Molecular Weight: 200,59 g/mol
Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925