Quecksilber 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO193482500EA 129 EUR
ACRO193482500 ACRO193480500
Quecksilber 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Mercury
Formel: Hg
Molecular Weight: 200,59 g/mol
Siedepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,9 °C
Dichte: 13,54 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %