Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.3 mm (0.013 in)
|
Gefahr
|
41567.G6EA
250.64
EUR
41567.G6
Cadmium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.3 mm (0.013 in)
Cadmium
Formel:
Cd Molecular Weight: 112,41 g/mol Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 321 °C Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010914 CAS-Nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |