Cadmium ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen, Ø 5 cm (2 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39731.KTEA 67.3 EUR
39731.KT
Cadmium ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen, Ø 5 cm (2 in)
Cadmium
Formel: Cd
Molecular Weight: 112,41 g/mol
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649