Silicium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44185.30EA
799
EUR
44185.30
44185.09
44185.18
Silicium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Silicium
Formel:
Si Molecular Weight: 28,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |