Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
43926.14EA 363 EUR
43926.14
Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
Silicium
Formel: Si
Molecular Weight: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635