Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), Klumpen 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
43006.22EA
84.7
EUR
43006.22
43006.36
Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), Klumpen 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Silicium
Formel:
Si Molecular Weight: 28,09 g/mol Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1410 °C Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |