Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100+325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
36212.30EA
502
EUR
36212.30
36212.18
36212.09
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100+325 mesh
Silicium
Formel:
Si Molecular Weight: 28,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |