Blei
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROONIST-981EA 819 EUR
PROONIST-981
Blei
Lead
Formel: Pb
Molecular Weight: 207,2 g/mol
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410