HPLC-Säulen Purospher® RP-18 HC
1.51436.0001EA 692 EUR
MERC1.51436.0001
HPLC-Säulen Purospher® RP-18 HC
Purospher® RP-18 HC ist nicht endcapped und eignet sich sehr gut für die Trennung polarer, nicht basischer Verbindungen, z.B. Sprengstoffe. Die Bestimmung von Sprengstoff ist sehr wichtig, einschließlich die Qunatifizierung der Nebenprodukte wie Nitrotoluol, Nitrophenol und Nitroamintoluol. Purospher® RP 18 HC ist auch geeignet für die Separation von Pikrinsäure, von Hexyl und Ethylenglycol-dinitrat.