VWR®, Transport- und Lagerbehälter, Mehrzweck-Box
Lieferant: VWR
VWR®
216-2196EA 44.7 EUR
216-2196 216-2195
VWR®, Transport- und Lagerbehälter, Mehrzweck-Box
Boxen Transportboxen
Aus transparentem, nicht recyceltem Polypropylen, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Die Mehrzweck-Boxen sind starke, transparente Kunststoffbehälter, die zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren einer Vielzahl von Produkten, einschließlich Lebensmitteln, verwendet werden kann.
  • Transparentes Material macht die Inhalte gut sichtbar
  • Hygienisch glatte Wände für eine einfache Reinigung
  • Lebensmitteltauglich, tiefkühlgeeignet und spülmaschinenfest
  • Geeignet für die Lagerung bei –25 bis +95 °C
  • Bei geschlossenem Deckel aufeinander stapelbar, bei Nichtgebrauch ohne Deckel ineinander schachtelbar
  • 90% Platzersparnis bei leerem Behälter
  • Deckel kann mit Clip-Griffen fixiert werden
Je nach Bedarf in groß, mittel und klein erhältlich. Die ergonomischen Clip-Griffe sorgen für einen komfortablen Griff und sicheren Halt bei Lagerung und Transport, und die Deckel bieten perfekte Stabilität beim Stapeln.