VWR® INCU-Line® ILPR, Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie
Lieferant: VWR
VWR®
390-1032EA
3880
EUR
390-1032
390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie
Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und -gleichmäßigkeit. Bei geringer Lärmbelastung sind sie energieeffizient, umweltfreundlich und arbeiten nahezu vibrationsfrei, da kein Kompressor enthalten ist. Dank der geschlossenen Kammer wird den Proben keine Feuchtigkeit entzogen. Diese Modelle mit forcierter Umluft weisen einen Temperaturbereich zwischen 0 bis + 70 °C (max. 20 °C unter Umgebungstemperatur), eine Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4301), ein Edelstahlgehäuse, eine solide Außentür und eine Innentür aus Glas auf. Der moderne und intuitive Controller mit 7”-Vollfarb-Touchscreen-Display zeigt die aktuelle Temperatur, den Temperatursollwert und die Laufzeit des aktuellen Programms an.
- Interner Speicher (es besteht die Möglichkeit der Speicherung von bis zu 10 000 Datensätzen)
- USB-Schnittstelle an der Frontseite (für Datenübertragung über USB-Stick)
- Echtzeituhr mit Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Zeitschaltuhr (einstellbar von 1 min bis 365 Tagen oder Dauerbetrieb)
- Display mit Anzeige der verstrichenen oder verbleibenden Zeit des aktuellen Programms
- Zugriffs-Port (30 mm Ø linksseitig)
- Die Modelle INCU-Line IL 56PR und IL 112PR sind als 2× IL 56 PR oder 2× IL 112PR stapelbar, ohne dass zusätzlich die Verwendung von Stapel-Kit erforderlich ist. Das Modell IL 56PR kann über dem IL 112PR gestapelt werden. IL 240PR-Modelle sind nicht stapelbar
Links- oder rechtsseitiges Wischen ermöglicht den Anwendern, zwischen den Fenstern zu wechseln und sich auf dem Touchscreen-Display drei verschiedene Fenster anzeigen zu lassen.
Mithilfe des Schnellwechsel-Modus können die Anwender die Temperatursollwert- und Zeiteinstellung ändern, ohne dass das aktive Programm gestoppt wird
Der Gerätestatus wird durch Icons auf dem Display dargestellt. Diese zeigen an, ob:
*Das Gerät herunterkühlt oder aufheizt (Rampenstatus)
*Das Gerät den Temperatursollwert-Status erreicht hat (Zeitschaltuhr startet)
*Der Ventilator (Geschwindigkeit nicht einstellbar) läuft (auf 100% während Rampen- oder Temperatursollwert-Status)
*Die interne LED eingeschaltet ist (bei offener Tür)
*Die Tür geöffnet oder geschlossen ist
Mithilfe des Schnellwechsel-Modus können die Anwender die Temperatursollwert- und Zeiteinstellung ändern, ohne dass das aktive Programm gestoppt wird
Der Gerätestatus wird durch Icons auf dem Display dargestellt. Diese zeigen an, ob:
*Das Gerät herunterkühlt oder aufheizt (Rampenstatus)
*Das Gerät den Temperatursollwert-Status erreicht hat (Zeitschaltuhr startet)
*Der Ventilator (Geschwindigkeit nicht einstellbar) läuft (auf 100% während Rampen- oder Temperatursollwert-Status)
*Die interne LED eingeschaltet ist (bei offener Tür)
*Die Tür geöffnet oder geschlossen ist
Sicherheitsmerkmale umfassen ein Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 mit einstellbarer Über- und Untertemperatur zum Schutz von Proben und Inkubator, akustische und optische Alarme bei offener Tür, Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrolle, Alarm bei Temperaturfühler-Ausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Zubehörinformationen: Die Standard-Ersatz-Einlegeböden haben eine maximale Arbeitsbelastung von 25 kg pro Boden. Die verstärkten Edelstahl-Einlegeböden (optional für IL 240PR) haben eine Arbeitsbelastung von bis zu 100 kg pro Boden. Die maximale Kammerkapazität ist in der Spezifikation angegeben. Mithilfe der auf USB-Stick verfügbaren optionalen Basis-Software für ILPR-Modelle kann der Anwender Daten von einem internen Speicher herunterladen.
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit zwei Drahteinlegeböden aus Edelstahl (eine Ausnahme hiervon bildet das IL 240PR mit drei Einlegeböden), einem Prüfzertifikat (Messung der Daten bei 37 °C), 2 Schlüsseln zum Verschließen der Tür und einer mehrsprachigen Betriebsanleitung auf CD geliefert.
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt