Kaliumiodat 0.05 M in wässriger Lösung
Lieferant: REAGECON
REGEPI2005FEA 156 EUR
REGEPI2005F
Kaliumiodat 0.05 M in wässriger Lösung
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molarity 0,05 M