Rotationsverdampfer, Hei-VAP Precision, digital
Lieferant: Heidolph
Hei-VAP
531-0719EA 4128 EUR
531-0719 531-1098 531-0720 531-1093 531-1096 531-1097 531-1094 531-1095 531-0820 531-0819 531-0817 531-0818 531-0734 531-0811 531-0778 531-0812 531-0779 531-0732 531-0776 531-0777 531-0733 531-0810 531-0815 531-0816 531-0813 531-0814 531-0780 531-0808 531-0809 531-0729 531-0807 531-0723 531-0767 531-0724 531-0768 531-0721 531-0765 531-0722 531-0766 531-0727 531-0728 531-0769 531-0725 531-0726 531-0770 531-0693 531-1067 531-0694 531-0771 531-1065 531-1066 531-0730 531-0774 531-0775 531-0731 531-0772 531-0773 531-1063 531-1064
Rotationsverdampfer, Hei-VAP Precision, digital
Verdampfer Rotationsverdampfer
Der Hei-VAP Precision mit integriertem Vakuum-Controller ermöglicht eine benutzerdefinierte Einstellung der Prozessparameter und Programme von der Prozesssteuerung bis hin zur automatisierten Destillation. Selbst Lösemittel mit unterschiedlichen Siedepunkten können erkannt und stufenweise abdestilliert werden.
  • HL models with hand lift, ML models with motor lift
  • All connected devices are automatically recognised by the evaporator, eliminating the need to configure the unit manually
  • Individualised pre-programmed parameter settings for 30 of the most common applications can be saved in a 'Favorites' section
  • Each ramp offers 20 separate steps for demanding applications
  • Automatic process timer turns off the evaporator at a pre-programmed time by raising the flask and releasing the vacuum (ML models only)
  • USB interface and integrated software support for easy data management
  • Large colour graphic display for all parameters and automated programs
Das 210 °C Sicherheits-Heizbad verfügt über Tragegriffe und Ausgießer und schaltet bei Wassermangel sowie 5 °C Übertemperatur komplett ab.
Drei Programmvarianten von der manuellen bis hin zur automatisierten Destillation:
SETpressure: Zur Vakuumregelung für die Stofftrennung
Mit diesem Programm wird ein gewünschter Enddruck konstant gehalten, der jedoch während des laufenden Prozesses jederzeit angepasst werden kann. Optional kann der Prozessverlauf über Rampen vordefiniert werden.
AUTOeasy: Zur automatischen Vakuumregelung für die Destillation von Lösungsmitteln
Der erforderliche Siedepunkt wird durch das System selbst ermittelt. Dieses Programm eignet sich für alle Heidolph Glassätze und kann ohne Zubehör verwendet werden.
AUTOaccurate: Zur automatischen Vakuumregelung für die Destillation von Lösungsmitteln und -gemischen.
Dieses Programm bietet die gleichen Optionen wie das Programm AUTOeasy, kann aber zusätzlich mehrere Siedepunkte automatisch finden und gewährleistet eine deutlich höhere Genauigkeit. Um die Vorteile dieses Programmes nutzen zu können, ist als Zubehör der AUTOaccurate-Sensor erforderlich. Dieses Programm kann bei den Glassätzen G1 und G5 nicht genutzt werden.
Glassatz G1
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante.
Glassatz G3
Vertikalkühler für alle Destillationen, die platzsparende Variante; auch als XL Kühler erhältlich (Kühlfläche von 2200 cm² erreicht bis zu 40% höhere Verdampfungsraten)
Glassatz G5
Für tiefsiedende Lösungsmittel; Trockeneiskühler
Glassatz G6
Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil für Rückflussdestillationen
Lieferumfang: Lieferung mit Wasser-/Ölbad, 1-L-Verdampferkolben (29/32), 1-L-Auffangkolben (35/20) sowie Laborkühler-Glassatz.
Bitte beachten: Eine Vakuumquelle, ein Vakuum-Rückschlagventil und Kühlsystem sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Beratung und weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem VWR-Vertriebszentrum vor Ort.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung