Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Polyethylenglycol 300
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"10"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300 zur Synthese
Artikel-Nr: (26600.293)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300 TECHNICAL
VE:  1 * 1 l
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300 Ph. Eur.
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300
Lieferant:  Sigma-Aldrich
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300
Lieferant:  Sigma-Aldrich
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300
Artikel-Nr: (SAFF81162-1L)
Lieferant:  Sigma-Aldrich
Beschreibung:   Polyethylenglycol 300
VE:  1 * 1 l
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste