Besuchermäntel, BioClean-D™
Lieferant: Nitritex
NITRBHVC-XLEA 691 EUR
NITRBHVC-XL NITRBHVC-S NITRBHVC-L NITRBHVC-M
Besuchermäntel, BioClean-D™
Dieser Einwegmantel wird aus antistatischem, fusselarmem und haltbarem CleanTough™-Gewebe (mit einer PE-Folie beschichteter PP-Spinnvliesstoff) gefertigt. Für den Gebrauch in nicht-kritischen Umgebungen geeignet.
  • Stehkragen
  • Reißverschluss
  • Ärmel mit Gummibund
  • Drei Taschen
  • Leicht und bequem
  • Eingefasste Nähte mit Einnadel-Doppelsteppstich
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk. Cleantough-Material nach folgenden Normen geprüft: EN 1149-5*, Schutzkleidung - elektrostatische Eigenschaften; EN 530, Abriebfestigkeit; EN 7854, Beständigkeit gegen Beschädigung durch Biegen; EN 6530, Widerstand gegen die Durchdringung von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Reißfestigkeit; EN 9073-4, Weiterreißfestigkeit; EN 863, Widerstand gegen Durchstoßen; und EN 13935-2, Nahtfestigkeit.