Sie suchten nach: Glas- und Baumwolle
16  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Artikel-Nr: (24950.152)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
VE: 1 * 50 g
Artikel-Nr: (734-2671)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Eine sorgfältige maschinelle Verarbeitung sorgt für eine einheitliche Form und Größe für maximale Wirksamkeit beim Verschluss von Fläschchen. Diese qu...
VE: 1 * 2.000 ST
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Extra fein.
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beschreibung: Quartz wool, Fiberglas, Weiß, 500 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: This glass wool can be used as a filter aid.
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: Glass wool, washed, technical grade, Fiberglas, 1000 g
Artikel-Nr: (HYPE60180-785)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglas, Weiß, 10 g
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Beschreibung: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Beschreibung: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Lieferant: Agilent
Beschreibung: Glaswolle, silanisiert, Pestizidreinheit, für Gaschromatographie, 10 g, Fiberglas, Weiß, 10 g
Artikel-Nr: (QUTW1186)
Lieferant: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Beschreibung: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
VE: 1 * 500 g
Lieferant: Restek
Beschreibung: Base-deactivated glass wool, ideal for amines and other basic compounds , Fiberglas, Weiß, 10 g
Artikel-Nr: (BELC7750-22222)
Lieferant: BELLCO GLASS INC.
Beschreibung: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
VE: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (MSPP33822200)
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Beschreibung: Very fine quartz wool, Fiberglas, Weiß, 5 g
VE: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom