Sie suchten nach: Anaerobe Systeme
Die einfach einsetzbaren anaeroben Systeme schaffen schnell optimale Bedingungen für das Populationswachstum von Mikroorganismen. Die Töpfe oder Beutel haben gasdichte Verschlüsse, um das Eindringen von zusätzlichem freiem Sauerstoff und negative Auswirkungen auf die Probenkultivierung zu verhindern. Nachdem die anaeroben Systeme mit den Kulturgefäßen und gegebenenfalls mit Reagenzien zur Reduktion des in der abgeschlossenen Atmosphäre befindlichen Sauerstoffs befüllt wurden, kann das sichtbare anaerobe Wachstum am Boden, wo die Sauerstoffkonzentration am geringsten ist, dank durchsichtigem Material gut beobachtet werden.
Die einfach einsetzbaren anaeroben Systeme schaffen schnell optimale Bedingungen für das Populationswachstum von Mikroorganismen. Die Töpfe oder Beutel haben gasdichte Verschlüsse, um das Eindringen von zusätzlichem freiem Sauerstoff und negative Auswirkungen auf die Probenkultivierung zu verhindern. Nachdem die anaeroben Systeme mit den Kulturgefäßen und gegebenenfalls mit Reagenzien zur Reduktion des in der abgeschlossenen Atmosphäre befindlichen Sauerstoffs befüllt wurden, kann das sichtbare anaerobe Wachstum am Boden, wo die Sauerstoffkonzentration am geringsten ist, dank durchsichtigem Material gut beobachtet werden.
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Anaerocult® ist ein sicheres und bewährtes System zur Kultivierung anaerober und mikroaerophiler Mikroorganismen. Zum Anaerocult®- System gehören Reag...
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beschreibung: The jar is designed for use with AnaeroGen/CampyGen sachet and will hold up to 12 plates.
Artikel-Nr: (710-1964)
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: Das anaerobe Gas-System von BioTool eignet sich für die Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen und kapnophilen Bakterien in gängigen Anaerobentöp...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: schuett-biotec GmbH
Beschreibung: Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen in einer definierten, schnell zu entwickelnden und optimalen Gas-Atmosphäre. Einsatzge...
Artikel-Nr: (BEHRB00217739)
Lieferant: BEHR
Beschreibung: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction.
With behr hydrolysis u...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
Beschreibung: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction. With behr hydrolysis units ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom