Der SpectraMax® iD5 Multi-Mode-Microplate Reader ist eine vollständige Lösung zur Erweiterung Ihrer Forschungskapazitäten und verfügt über integrierte Lesemodi für Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und Fluoreszenzpolarisation (FP). Darüber hinaus kann das SpectraMax® iD5 erweitert werden, um Lumineszenzmessungen durch den Boden der Platte, TR-FRET-, HTRF®-, BRET-, duale Luciferase-Reporter-Assays mit Injektoren und Western Blot-Erkennung zu ermöglichen.
- Mit dem großen Touchscreen lassen sich Protokolle einfach einrichten, Experimente durchführen, Lehrvideos anzeigen und der Benutzerzugang kontrollieren. Ein extra PC zur Steuerung des Gerätes und zur Auswertung der Experimente kann verwendet werden, muss es aber nicht
- Die Detektion der Signale erfolgt mit einem ultra-gekühlten Photomultipliertube (PMT). Dadurch erhalten Sie ein besseres Signal/Rausch-Verhältnis und einen größeren dynamischen Bereich
- Dank der integrierten Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC) können Sie Ihre benutzerdefinierten Protokolle einfach und schnell mit nur einem Fingertipp abrufen. Die aktuellen Nutzer werden erkannt und die passenden Protokolle werden geladen. Durcheinander oder Verwechslungen werden so fast ausgeschlossen
- Sie möchten die Ergebnisse in Ruhe im Büro auswerten? QuickSync liefert Ihnen Ihre Resultate ohne dass Sie erst selbst ins Labor gehen müssen
- Im Lieferumfang enthalten ist die Software SoftMax® Pro Acquisition and Analysis - die weltweit meistveröffentlichte Software zur Steuerung von Mikroplatten-Lesegeräten und zur Datenanalyse
- Arbeiten Sie in einer regulierten GMP/GLP-Umgebung? SoftmaxPro GxP liefert die Werkzeuge und Validierungsmöglichkeiten, um den Anforderungen z. b. von 21 CFR part 11 zu entsprechen
- Optional erhältlich sind Injektoren mit der SmartInject-Technologie. Reagenzien können ganz nach Bedarf sehr sparsam auch unmittelbar vor der Messung zugegeben und gemischt werden
Die Auswahl von Anregungs- und Emissionswellenlängen erfolgt entweder durch 4 hoch-effiziente Monochromatoren oder durch präzise und vielseitige Filter oder durch die ideale Kombination aus Filtern und Monochromatoren. Die Anwender können mit 6well bis 384well Mikrotiterplatten arbeiten., In einzelnen Wells kann eine 20 x 20 Punktematrix gelesen werden und bei Bedarf können die Proben bis zu 66 °C beheizt werden. Für die homogene Mischung sorgen 3 verschiedene Schüttelmodi. Das alles zusammengenommen macht den Spectramax ID5 zum idealen Mikrotiterplatten-Reader für alle Ihre Forschungsanforderungen.