Miltefosine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO461830010EA 192 EUR
ACRO461830010
Miltefosine 98%
Miltefosine
Formel: C₂₁H₄₆NO₄P
Molecular Weight: 407,58 g/mol
Schmelzpunkt: 216 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133396
CAS-Nummer: 58066-85-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)