Robenidine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO459400250EA 195 EUR
ACRO459400250
Robenidine hydrochloride 98%
Robenidine hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₃Cl₂N₅·ClH
Molecular Weight: 370,67 g/mol
Schmelzpunkt: 252…254 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01724404
CAS-Nummer: 25875-50-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %