Sie suchten nach: Elektrodenhalter
15  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (662-1169)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der Elektrodenarm ist fast völlig frei beweglich und hält bis zu vier Elektroden und einen Temperaturfühler sicher und zuverlässig in der gewählt...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (241-0114)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stativ aus Grauguss zur Aufnahme von zwei Elektroden.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAH185090000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (662-0412)
Lieferant: WTW
Beschreibung: Tisch-Stativ, mit flexiblem Elektrodenhalter zur Aufnahme von pH-Einstabmessketten und Temperaturfühlern. Passend für alle gängigen Elektroden.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (662-1155)
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACH9260300)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Dieses Elektroden-Lagergefäß ist für die Lagerung von pH-Elektroden vorgesehen.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (662-1137)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ORIOSTARA-BEA)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ORIOSTARA-ELHD)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Artikel-Nr: (ORIOSTARA-AR)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ORIOSTARA-CS)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ORIO081045)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EUTEECPHELSTDC)
Lieferant: EUTECH
Beschreibung: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ORIOSTARA-HB)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom