Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
14276-2LEA 133.85 EUR
14276-2L
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
Solvent blend contains 0,095 to 0,105% (v/v) formic acid (T), tested for UHPLC-MS.
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Siedepunkt: 81 °C
Schmelzpunkt: −46 °C
Dichte: 0,78 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Formic acid 0.095 - 0.105 Vol.%
Non-volatile matter max. 0.0001 %
Calcium (Ca) max. 0.3 ppm
Potassium (K) max. 0.3 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.3 ppm
Sodium (Na) max. 1 ppm
Transmittance at 254 nm min. 90 %
Transmittance at 230 nm min. 10 %
Suitability for the UHPLC-MS complying
UHPLC Gradient drift 254 nm max. 30 mAU
UHPLC Gradient peak 254 nm max. 4 mAU
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) max. 20 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 254 nm max. 0.7 ppb