VWR® PH 20, pH-Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR
VWR®
662-2283EA 143 EUR
662-2283
VWR® PH 20, pH-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses Handmessgerät verfügt über ein ergonomisches Design, ein staub- und wasserdichtes Gehäuse gemäß IP 65/67 und ein beleuchtetes Display. Das kompakte pH-Messgerät ist die perfekte Alternative zu pH-Testern.
  • Modernes und funktionales ABS-Gehäuse
  • Dreizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • HOLD-Funktion, min./max.-Funktion, Batteriestatusanzeige
  • Robust, lange Batterielebensdauer
  • BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Zu den typischen Anwendungen gehören: Aquarien und Aquakultur, Pflanzenbau und Landwirtschaft, Labore, Qualitätssicherung, Service, Lebensmittel.
Lieferumfang: Lieferung mit pH-Elektrode aus Epoxid, Pufferkapseln (2× pH 4 und 2× pH 7), zwei AA-Batterien und Handbuch.