Disinfectant wipes, mikrozid® AF
Lieferant: Schülke
Mikrozid® AF
SCUE119104EA 110 EUR
SCUE109157_U SCUE119104
Disinfectant wipes, mikrozid® AF
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Ready to use disinfectant wipes impregnated with an alcoholic solution.
  • Ready to use, impregnated disinfection wipes
  • Very broad biocidal activity within the shortest possible time
  • Dries rapidly
Ideal for an alcohol-based rapid disinfection of medical devices in all areas with an increased risk of infection and where short contact times are required, e.g. patient treatment units, examination couches, operating tables and nearby work surfaces and surfaces of medical equipment.
Composition:
100 g agent solution contain the following active ingredients: 25 g Ethanol (94 %), 35 g Propan-1-ol
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904