Salpetersäure rauchend ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85850.270EA 197 EUR
85850.270
Salpetersäure rauchend ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Salpetersäure
Verpackt in einer kunststoffummantelten Braunglasflasche mit belüfteter Verschlusskappe.
Lieferumfang: Für den Transport ist die Flasche eingebettet in einem Vermiculite Formteil + Luftpolsterfolie in einer Blechdose. Zusammen wird diese dann in einem UN geprüften Pappkarton versendet.
Bitte beachten According to the chemical properties of 100% nitric acid the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.0 %
Appearance yellow clear liquid
Chloride (Cl) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Sulphate (SO4) max. 0.001 %
Ag (Silver) max. 0.00001 %
Al (Aluminium) max. 0.0001 %
As (Arsenic) max. 0.00002 %
Ba (Barium) max. 0.00001 %
Be (Beryllium) max. 0.00001 %
Bi (Bismuth) max. 0.00005 %
Ca (Calcium) max. 0.00005 %
Cd (Cadmium) max. 0.00001 %
Co (Cobalt) max. 0.00001 %
Cr (Chromium) max. 0.00005 %
Cu (Copper) max. 0.00001 %
Fe (Iron) max. 0.0005 %
K (Potassium) max. 0.00005 %
Li (Lithium) max. 0.00001 %
Mg (Magnesium) max. 0.00001 %
Mn (Manganese) max. 0.00001 %
Mo (Molybdenum) max. 0.00001 %
Na (Sodium) max. 0.0003 %
Ni (Nickel) max. 0.00005 %
Pb (Lead) max. 0.00001 %
Ti (Titanium) max. 0.00005 %
V (Vanadium) max. 0.00001 %
Zn (Zinc) max. 0.0003 %
Zr (Zirconium) max. 0.001 %
residue on ignition (as SO4) max. 0.005 %