Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL529354-50GEA
234
EUR
SIAL529354-50G
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Formel:
NH₄MgPO₄·xH₂O Molecular Weight: 137,32 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00050358 CAS-Nummer: 7785-21-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Linear Formula | (NH₄)MgPO₄ · xH₂O |
Molecular Weight | 137,31 (anhydrous basis) |
EC Number | 232-075-2 |
MDL Number | MFCD03427023 |
PubChem Substance ID | 24877674 |
InChI Key | DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L |
Assay | 99,997% trace metals basis |
Form | Solid |
Synonym | Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate |