Salicylaldehydazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salicylaldazine
ACRO456940050EA
42.4
EUR
ACRO456940050
ACRO456940250
ACRO456941000
Salicylaldehydazin 99%
Salicylaldehydazin
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043496 CAS-Nummer: 959-36-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |