Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Whole bood, lung cancer (LC)
Lieferant: HemaCare
PB000F-2-LC
Whole bood, lung cancer (LC)
Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of lung cancer (LC). Patient samples can be used by researchers to investigate biomarker and diagnostic development, pre-clinical research validation, and drug toxicity and efficacy. Collected from IRB-consented donors diagnosed with lung cancer (LC).
No pre-screening is done on fresh products, but donors are tested on day of collection for Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV 1/2, HTLV-I/II, HIV-1/HCV/HBV nucleic acid, WNV nucleic acid, Trypanasoma cruzi and Syphilis.
Storage: Use immediately upon receipt.
Bitte beachten Intended for research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge