Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (58)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Proteinaufbereitungsmedien
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"182"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Sephacryl™ High Resolution (HR) gel filtration media allow fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules b...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
VE:  1 * 5 ml
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Schnelle und einfache Reinigung von GST-markierten Proteinen aus Bakterienlysaten und anderen Glutathion-S-Transferase- oder Glutathion-abhängigen Pro...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Fraktionierung von monoklonalen Antikörpern mit hoher Kapazität und hoher Durchflussrate in Labor- und Prozessmaßstäben, ohne Bindung von Albumin.
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   Sepharose™, Sepharose™ CL-6B gel filtration base matrix
VE:  1 * 1 l
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   NHS-activated Sepharose™ 4 Fast Flow is composed of cross-linked 4% agarose beads, NHS activated for coupling amino-containing proteins and peptides i...
VE:  1 * 25 ml
Artikel-Nr: (27-0843-01)
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   PreScission™ Protease is a genetically engineered fusion protein consisting of human rhinovirus 3C protease and GST. This protease was specifically de...
VE:  1 * 500 EU
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 182
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste