Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-NOTCH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
Notch is synthesized in the endoplasmic reticulum as an inactive form which is proteolytically cleaved by a furin-like convertase (S1 cleavage) in the trans-golgi network before it reaches the plasma membrane to yield an active, ligand-accessible form. Cleavage results in a C-terminal fragment N(TM) and a N-terminal fragment N(EC). Following ligand binding, it is cleaved (S2 cleavage) by TNF-alpha converting enzyme (TACE) to yield a membrane-associated intermediate fragment called Notch extracellular truncation (NEXT). This fragment is then cleaved by presenilin-dependent gamma-secretase (S3 cleavage) to release the intracellular domain (NICD) from the membrane.

NOTCH1 antibody can be used in ELISA starting at 1:000 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Antiserum

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NOTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl PRSI49-457
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol NOTCH1
Antigen name Notch 1 protein
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms p300, major type A protein, neurogenic locus notch homolog protein 1, Notch gene homolog 1, Tan1, Mis6, mT14, RP23-306D20.12-001, transmembrane receptor Notch1, lin-12,Motch A, N1, 9930111A19Rik
Immunogen NOTCH1 antibody was raised against amino acids 2488-2502 from the C-Terminus of NOTCH1 (Human). A residue of cysteine was added to the amino terminal end to facilitate coupling.
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge