Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NFKBIB Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
NFκB was originally identified as a factor that binds to the immunoglobulin kappa light chain enhancer in B cells. It was subsequently found in non-B cells in an inactive cytoplasmic form consisting of NFκB bound to IkB. NFκB was originally identified as a heterodimeric DNA binding protein complex consisting of p65 (RelA) and p50 (NFκB1) subunits. Other identified subunits include p52 (NFκB2), c-Rel, and RelB. The p65, cRel, and RelB subunits are responsible for transactivation. The p50 and p52 subunits possess DNA binding activity but limited ability to transactivate. p52 has been reported to form transcriptionally active heterodimers with the NFκB subunit p65, similar to p50/p65 heterodimers. The heterodimers of p52/p65 and p50/p65 are regulated by physical inactivation in the cytoplasm by IkB-a. IkB-a binds to the p65 subunit, preventing nuclear localization and DNA binding. Low levels of p52 and p50 homodimers can also exist in cells.
NFKBIB antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
Delipidation and Defibrination
Store NFKBIB antibody at -20 °C or below prior to opening. Dilute only prior to immediate use. Aliquot contents and freeze at -20 °C or below. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.
Type:
Antigen: NFKBIB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl PRSI49-456
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol NFKBIB
Antigen name Nuclear Factor Of Kappa Light Polypeptide Gene Enhancer In B-Cells Inhibitor, Beta
Reaktivität Human, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms I-kappa-B-beta, IKappaBbeta, ikB-B, IkBb, I(Kappa)B(beta), IkB, IKB-beta, NF-kappa-BIB
Immunogen NFKBIB antibody was raised against amino acids 1 - 19 of NFKBIB (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping