Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-NFKB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
NFκB was originally identified as a factor that binds to the immunoglobulin kappa light chain enhancer in B cells. It was subsequently found in non-B cells in an inactive cytoplasmic form consisting of NFκB bound to IkB. NFκB was originally identified as a heterodimeric DNA binding protein complex consisting of p65 (RelA) and p50 (NFκB1) subunits. Other identified subunits include p52 (NFκB2), c-Rel, and RelB. The p65, cRel, and RelB subunits are responsible for transactivation. The p50 and p52 subunits possess DNA binding activity but limited ability to transactivate. p52 has been reported to form transcriptionally active heterodimers with the NFκB subunit p65, similar to p50/p65 heterodimers. The heterodimers of p52/p65 and p50/p65 are regulated by physical inactivation in the cytoplasm by an inhibitor called IkB-a. IkB-a binds to the p65 subunit, preventing nuclear localization and DNA binding. Low levels of p52 and p50 homodimers can also exist in cells.

NFKB2 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.

Delipidation and Defibrination

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NFKB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl PRSI49-455
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol NFKB2
Antigen name Nuclear Factor Of Kappa Light Polypeptide Gene Enhancer In B-Cells 2 (P49/P100)
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms CVID10, NF-kB2, H2TF1, p100, p52, LYT-10, LYT10
Immunogen NFKB2 antibody was raised against a peptide near the N-Terminus of NFKB2 (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge