Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-MPO Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
Human myeloperoxidase (MPO) is a dimeric protein composed of two heavy subunits (53 kDa) and two light subunits (15 kDa). Each MPO molecule contains two prosthetic porphyrins which play an important role in the catalytic cycle. Molecular weights for MPO isoforms from pools of normal human samples range from 114,000 to 140,000 daltons reflecting a heterogeneous mixture of isoforms when assayed under non-reducing conditions of SDS-PAGE. Often MPO from a single donor will yield a homogenous preparation reflecting a single isoform. The carbohydrate component of MPO, consisting of mannose, glucose and N-acetylglucosamine residues is 2.5%. MPO is inhibited by azide and other compounds. MPO is stored in primary granules of neutrophils and serves as a bactericidal agent in that MPO catalyzes the production of hypochlorous acid (HOCl), a powerful oxidant. HOCl is derived from chloride ion (Cl-) and hydrogen peroxide (H2O2). In a number of inflammatory situations, MPO is released into the extracellular matrix where its measurement can be used as an indication of neutrophil activation.

Myeloperoxidase antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

Delipidation and Defibrination

PBS, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl PRSI49-451
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol MPO
Antigen name Myeloperoxidase
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Immunogen Myeloperoxidase antibody was raised against amino acids 3 - 14 of Myeloperoxidase (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge