Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-MCM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
MCM2, also called DNA replication licensing factor MCM2, Minichromosome maintenance protein 2 homolog or Nuclear Protein BM28) is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre-RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein forms a complex with MCM4, 6, and 7, and has been shown to regulate the helicase activity of the complex. This protein is phosphorylated, and thus regulated by protein kinases CDC2 and CDC7. Double serines at positions 26 and 27 are conserved in rat and mouse. High homology >88% to similar proteins from several other species. Expected broad reactivity to various lysates.

MCM2 antibody can be used in Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MCM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Yeast




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-450
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol MCM2
Antigen name DNA replication licensing factor MCM2
Reaktivität Yeast, Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms mitotin, CDCL1, BM28, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cyclin-like 1, nuclear protein BM28, cdc19, minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), D3S3194, minichromosome maintenance protein 2 homolog, DNA replication licensing factor MCM2, cell devision cycle-like 1, MITOTIN, CCNL1
Immunogen MCM2 antibody was raised against amino acids 21 - 31 of MCM2 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge