Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TNFRSF10B Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Lieferant: ProSci Inc.
Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand in the TNF family through their death domain containing receptors. TRAIL/Apo2L is a new member of the TNF family. DR4 was recently identified as the receptor for TRAIL. A novel death domain containing receptor for TRAIL was more recently identified and designated DR5, Apo2, TRAIL-R2, TRICK2, or KILLER by several groups independently. Like DR4, DR5 transcript is widely expressed in normal tissues and in many types of tumor cells. DR5 binds to TRAIL and mediates TRAIL induced cell death. Overexpression of DR5 induces apoptosis and activates NF-κB. Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand in the TNF family through their death domain containing receptors. TRAIL/Apo2L is a new member of the TNF family. DR4 was recently identified as the receptor for TRAIL. A novel death domain containing receptor for TRAIL was more recently identified and designated DR5, Apo2, TRAIL-R2, TRICK2, or KILLER by several groups independently. Like DR4, DR5 transcript is widely expressed in normal tissues and in many types of tumor cells. DR5 binds to TRAIL and mediates TRAIL induced cell death. Overexpression of DR5 induces apoptosis and activates NF-κB.

TNFRSF10B antibody can be used in Western Blot, immunohistochemistry starting at 20 μg/mL, and immunoprecipitation.

Protein G Column

PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TNFRSF10B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-325
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TNFRSF10B
Antigen name Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 10B
Reaktivität Human
Konjugation Biotin
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2, Death receptor 5, TRAILR2, CD_antigen=CD262, TRAIL receptor 2, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B, ZTNFR9, DR5, TRAIL-R2, TRICK2, TNFRSF10B, KILLER
Immunogen TNFRSF10B antibody was raised against amino acids 388 - 407 of TNFRSF10B (Human).
Form Liquid
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge