Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-TLX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
HOX11, also called homeobox11 or Tcl-3 is located at the 10q24 T-Cell translocation breakpoint region. It encodes a homeobox-domain containing protein, HOX11, containing a glycine and proline-rich amino terminus. HOX11 is required for maintenance of the developing spleen and cell survival. The HOX11protein binds to a specific DNA sequence and localizes to the cell nucleus. It transactivates transcription of a reporter gene linked to a cis-regulatory element, acting as a positive transcription activator. The HOX11 gene is highly expressed in T-ALLs as a result of a t (7:10) (q35;q24) or t(10:14)(q24;qll) translocation. The homeobox gene is deregulated upon translocation into the T-cell receptor locus and activates a specific subset of tumor-associated target genes. HOX 11 gene translocation has been attributed to T-cell leukemia and lymphoid neoplasias.
TLX1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TLX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-322
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol TLX1
Antigen name T-cell leukemia Homeobox 1
Reaktivität Mouse, Dog, Bat, Bovine, Gorilla, Rat, Hamster, Gibbon, Rabbit, Chicken, Horse, Monkey, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms TLX1, T-cell leukemia homeobox protein 1, Homeobox protein Hox-11, TCL3, HOX11
Immunogen TLX1 antibody was raised against amino acids 300 - 330 of TLX1 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge