Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
The Toll-like receptor (TLR) family in mammal comprises a family of transmembrane proteins characterized by multiple copies of leucine rich repeats in the extracellular domain and IL-1 receptor motif in the cytoplasmic domain. Like its counterparts in Drosophila, TLRs signal through adaptor molecules. The TLR family is a phylogenetically conserved mediator of innate immunity that is essential for microbial recognition. Ten human homologs of TLRs (TLR1-10) have been described. Among this family of receptors, TLR2 and TLR4 have been most studied. These studies have suggested that TLR2 and TLR4 may serve as potential main mediators of LPS signaling (4,5). The TLR4 cDNA codes for a protein consisting of 799 amino acids with approximate molecular weight of 88 kDa. Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. These proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors such as Protein Kinase C (PKC) alpha/beta and NF-κB. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.

TLR4 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-321
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TLR4
Antigen name Toll-like Receptor 4
Reaktivität Human, Mouse, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b kappa
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CD284, TLR4, Ly87, TOLL, Lps, Toll-like receptor 4, Ran/M1, Rasl2-8, hToll, TLR-4, ARMD10
Immunogen TLR4 monoclonal antibody was raised against a portion of amino acids 100 - 200 of TLR4 (Human).
Form Liquid
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge