Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SMAD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
SMADs are members of the MAD-related family of molecules. MAD-related proteins are a family of intracellular proteins that are essential components in the signaling pathways of the serine/threonine kinase receptors of the transforming growth factor beta superfamily. SMADs can be divided into receptor-regulated SMADs (R-SMADs: SMAD1, SMAD2, SMAD5, SMAD8 and SMAD9), common-mediator SMAD (co-SMAD: SMAD4), and inhibitory SMADs (I-SMADs: SMAD6 and SMAD7). SMAD1, SMAD5, SMAD8 and SMAD9 have high degrees of homology and antibodies are available that recognize sequences common to all of them. SMAD8 and SMAD9 are typically used asalternate namesfor one another in the literature. Human SMAD1 is a 465 amino acid protein; GenBank Accession No. AAP36050.1. Human SMAD2 is a 467 amino acid protein; GenBank Accession No. AAC51918.1 Human SMAD3 is a 425 amino acid protein; GenBank Accession No. NP_005893.1 Human SMAD4 is a 552 amino acid protein GenBank Accession No. NP_005350.1. Human SMAD5 is a 465 amino acid protein; GenBank Accession No. AAC50791.1. Human SMAD6 is a 496 amino acid protein; GenBank Accession No. AAH12986.1 Human SMAD7 is a 426 amino acid protein; GenBank Accession No. AAB81354.1 Mouse SMAD8 is a 430 amino acid protein; GenBank Accession No. AAN85445.1 Human SMAD9 is a 430 amino acid protein; GenBank Accession No. NP_005896.1.
SMAD6 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 3 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SMAD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-316
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SMAD6
Antigen name SMAD Family member 6
Reaktivität Pig, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms MADH7, HsT17432, MADH6, SMAD6
Immunogen SMAD6 antibody was raised against amino acids 85 - 99 of SMAD6 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping