Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SMAD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
SMAD2 is an intracellular protein belonging to the Dwarfin (DWA/B)/SMAD family. SMAD2 associates with SMAD4 for translocation to nucleus. It acts as an intracellular mediator of TGFbeta family of cytokines and activin type 1 receptor (ACVR1C). Hence it regulates multiple cellular processes like cell growth, proliferation, differentiation, and apoptosis and also cooperates with transcription factors to regulate expression of defined genes. Apart from playing an important role in TGFbeta1-induced CTGF expression they also act as markers of EMT in human PTECs. It also acts as an integrator of multiple signals in the regulation of NOS3 expression. It is ubiquitously expressed in most of the tissues and is responsible for colorectal, hepatocellular, lung and breast carcinomas as well as cervical cancer.
SMAD2 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SMAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Rabbit, Rat, Xenopus
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-314
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SMAD2
Antigen name SMAD Family Member 2
Reaktivität Hamster, Rat, Chicken, Bat, Monkey, Dog, Xenopus, Human, Gibbon, Orangutan, Bovine, Mouse, Rabbit, Horse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms MADH2, MGC22139, MGC34440, Mad-related protein 2, hSMAD2, JV18-1, Mothers against DPP homolog 2, Mothers against decapentaplegic homolog 2, MADR2, hMAD-2, JV18
Immunogen SMAD2 antibody was raised against amino acids 234 - 249 of SMAD2 (Human).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping