Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SH3GLB1 Mouse Monoclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
The Bcl-2 family consists of anti-apoptotic (or cell survival) genes, such as Bcl-2, Bcl-XL and pro-apoptotic (or cell death) genes including Bax and BAD. In addition to its anti-apoptotic effect, Bcl-2 also inhibits progression through the cell cycle. Functional interactions between family members as well as binding to other cellular proteins modulate their activities. Bcl-2 family members are important in normal tissue development, homeostasis, and disease states. Bcl-2 prevents cell death by forming heterodimers with Bax and Bad. Bax promotes cell death by forming homodimers, which can be blocked by forming heterodimers with Bcl-2 or BCL-XL. Recently, using yeast two-hybrid system Cuddeback et al (product citation 2) have identified a cDNA encoding a 365 amino acid protein, which interacts physically with Bax protein and influences cell life and death. Bif-1 contains a Src homology 3 (SH3) domain in the C-terminus. It does not contain any of the conserved Bcl-2 homology (BH) domains of the Bcl-2 family proteins. Human Bif-1 protein shares 96% and 42% identity at the amino acids level with mouse and C. elegans, respectively. Overexpression of Bif-1 in transfected cell lines promotes Bax conformational change, caspase activation, and apoptotic cell death following growth factor withdrawal. Bif-1 RNA is abundantly expressed in heart, skeletal muscle, kidney, and placenta.

SH3GLB1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SH3GLB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-310
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SH3GLB1
Antigen name SH3 Domain Containing GRB2 like Endophilin B1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Wirt Mouse
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Bax-interacting factor 1, CGI-61, dJ612B15.2, SH3 domain-containing GRB2-like protein B1, Bif-1, PPP1R70, KIAA0491, Endophilin-B1
Immunogen SH3GLB1 monoclonal antibody was raised against full - length SH3GLB1 (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge