Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SET Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
INHAT (inhibitor of acetyltransferases) complex binds to histones and masks them from being substrate for acetyltransferase. Endogenous INHAT subunits, which include the Set/TAF-Ibeta oncoprotein, associate with chromatin in vivo and can block coactivator mediated transcription when transfected in cells.

SET antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.

Protein G Column

PBS, 0.02% sodium azide, 0.1 mg/mL BSA.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Xenopus, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Zebrafish




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-309
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SET
Antigen name SET nuclear oncogene
Reaktivität Xenopus, Monkey, Mouse, Bovine, Horse, Human, Rat, Zebrafish, Pig, Hamster, Chicken
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms I2PP2A, IPP2A2, TAF-IBETA, TAF-I, 2PP2A, PHAPII, IGAAD
Immunogen SET antibody was raised against amino acids 66 - 81 of SET (Human).
Form Liquid

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping