Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-IRAK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
IL-1 receptor-associated kinases (IRAKs) are important mediators in the signal transduction of Toll/IL-1 receptor (TIR) family members. The cytoplasmic domains of TIR proteins interact with the adapter protein, MyD88. MyD88 then recruits IRAKs (IRAK-1, -2, and M), which in turn interact with other adapter molecules, such as TRAF6 to activate NF-κB and MAPK pathways. Recently, a new member of this family, IRAK-4 has been identified. IRAK-4 may act as an upstream activator of IRAK-1. IRAK-4 is important for LPS activation of TLRS. Mice lacking IRAK-4 are resistant to lethal doses of LPS and are also severely impaired in their responses to viral and bacterial challenges (4, 5). IRAK4, an IRAK type protein kinase, is a signal transducer for the immune response Toll-like receptor and interleukin-1 (IL-1) receptor signaling cascades. IRAK4 has auto- and cross-phosphorylation kinase activity and has been shown to phosphorylate and activate IRAK1. Additionally, IRAK4 interacts with IRAK1 and TRAF6 in an IL-1-dependent manner, and overexpression of IRAK4 can activate NF-kappaB as well as mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways. IRAK4 (-/-) mice are resistant to a lethal dose of lipopolysaccharide and are severely impaired in their responses to viral and bacterial challenges. At least two mRNA transcripts have been reported: 3.0- and 4.4-kb. IRAK4, also referrred to as NY-REN-64, was first identified as an anitgen in a screen of renal tumors.
IRAK4 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 - 20 μg/mL.
Protein G Column
PBS, 0.05% BSA, 0.05% sodium azide.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: IRAK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI49-298
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IRAK4
Antigen name IRAK4
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogen IRAK4 antibody was raised against amino acids 38 - 54 of IRAK4 (Mouse).
Form Liquid
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping